Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR962765-1G OR962765-5G
APOSOR962765-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR962765-1G APOSOR962765-5G
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine 95%
Isopropyl-(2-nitro-phenyl)-amine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09862609
CAS-Nummer: 25186-42-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge