2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR964014-1G OR964014-250MG
APOSOR964014-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR964014-1G APOSOR964014-250MG
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole
Formel: C₁₂H₁₆N₂
MW: 188.269 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022712
CAS-Nummer: 37125-92-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge