2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in Wasser 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR965087-100G OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR965087-100G APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in Wasser 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Formel: C₂H₆O₄S
MW: 126.132 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00242599
CAS-Nummer: 107-36-8
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge