4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Formel: C₇H₅N₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00793696
CAS-Nummer: 102253-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge