3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR965604-1G OR965604-250MG
APOSOR965604-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR965604-1G APOSOR965604-250MG
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine 95%
3-(Isothiocyanatomethyl)pyridine
Formel: C₇H₆N₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00175166
CAS-Nummer: 36810-90-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge