1,1,1-Trifluorohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formel: C₆H₁₁F₃
Siedepunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606064
CAS-Nummer: 17337-12-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge