3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC01659-1G PC01659-5G
APOSPC01659-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC01659-1G APOSPC01659-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane 95%
3-Iodo-1,1,1-trifluorohexane
Formel: C₆H₁₀F₃I
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16606066
CAS-Nummer: 1257535-27-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge