4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0478-5G PC0478-250MG
APOSPC0478-5GEA 458 EUR InStock
APOSPC0478-5G APOSPC0478-250MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631607
CAS-Nummer: 261952-15-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge