2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC0892-25G PC0892-5G
APOSPC0892-25GEA 459 EUR InStock
APOSPC0892-25G APOSPC0892-5G
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane 97%
2-Chloro-2-(trifluoromethyl)perfluoropentane
Formel: C₆ClF₁₃
MW: 354.496 g/mol
Siedepunkt: 83…84 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153741
CAS-Nummer: 67437-97-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge