Perfluoroheptanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC10009-1G PC10009-5G
APOSPC10009-1GEA 136 EUR InStock
APOSPC10009-1G APOSPC10009-5G
Perfluoroheptanenitrile
Perfluoroheptanenitrile
Formel: C₇F₁₃N
Siedepunkt: 82…83 °C
Dichte: 1,6274 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424480
CAS-Nummer: 62038-08-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge