3,5-Difluorophenylthiourea
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Formel: C₇H₆F₂N₂S
MW: 188.198 g/mol
Melting Pt: 146…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368707
CAS-Nummer: 791594-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge