3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1582-25G PC1582-5G PC1582-100G
APOSPC1582-25GEA 140 EUR InStock
APOSPC1582-25G APOSPC1582-5G APOSPC1582-100G
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
3-Fluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787556
CAS-Nummer: 458-04-8
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge