2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC1669-1G PC1669-250MG
APOSPC1669-1GEA 657 EUR InStock
APOSPC1669-1G APOSPC1669-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid 97%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)-2-butenoic acid
Formel: C₅H₄BrF₃O₂
MW: 232.983 g/mol
Melting Pt: 72…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998065
CAS-Nummer: 885276-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge