1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC200055-1G PC200055-500MG PC200055-5G
APOSPC200055-1GEA 538 EUR InStock
APOSPC200055-1G APOSPC200055-500MG APOSPC200055-5G
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
1-(2-Fluorophenyl)-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
Formel: C₁₃H₁₂FNO
MW: 217.239 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11849774
CAS-Nummer: 179064-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge