1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC200081-1G PC200081-500MG
APOSPC200081-1GEA 242 EUR InStock
APOSPC200081-1G APOSPC200081-500MG
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-one
1-{1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}ethan-1-one
Formel: C₁₁H₁₀FN₃O
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25368737
CAS-Nummer: 1355359-02-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge