6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC201043-100MG PC201043-1G PC201043-250MG
APOSPC201043-100MGEA 114 EUR InStock
APOSPC201043-100MG APOSPC201043-1G APOSPC201043-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₈H₅F₃N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12963187
CAS-Nummer: 1190311-44-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge