3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC201196-1G PC201196-250MG PC201196-5G
APOSPC201196-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC201196-1G APOSPC201196-250MG APOSPC201196-5G
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid 95+%
3,5,7-Trifluoroadamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17215150
CAS-Nummer: 214557-89-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge