1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC201211-100MG PC201211-1G PC201211-250MG
APOSPC201211-100MGEA 179 EUR InStock
APOSPC201211-100MG APOSPC201211-1G APOSPC201211-250MG
1-Chloro-6-fluorophthalazine 97%
1-Chloro-6-fluorophthalazine
Formel: C₈H₄ClFN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18432630
CAS-Nummer: 23928-55-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge