2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC2775-1G PC2775-5G
APOSPC2775-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC2775-1G APOSPC2775-5G
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol 97%
2-Amino-4-bromo-6-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094184
CAS-Nummer: 182499-89-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge