3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC28296-1G PC28296-250MG PC28296-5G
APOSPC28296-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC28296-1G APOSPC28296-250MG APOSPC28296-5G
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
3-Benzyl-8-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimido[2,1-b][1,3,5]thiadiazin-6(2H)-one
Formel: C₁₄H₁₂F₃N₃OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31812103
CAS-Nummer: 1426894-90-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge