5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC300847-1G PC300847-5G PC300847-10G
APOSPC300847-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC300847-1G APOSPC300847-5G APOSPC300847-10G
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Formel: C₅H₆F₃N₃OS
MW: 213.181 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03150934
CAS-Nummer: 219986-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge