4-(Difluoromethyl)sulphonylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC32171-1G PC32171-5G
APOSPC32171-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC32171-1G APOSPC32171-5G
4-(Difluoromethyl)sulphonylaniline
4-(Difluoromethyl)sulphonylaniline
Formel: C₇H₇F₂NO₂S
Melting Pt: 105…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00182675
CAS-Nummer: 24906-77-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge