4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32899-1G PC32899-250MG
APOSPC32899-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC32899-1G APOSPC32899-250MG
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₄F₃N₃O
MW: 215.132 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31742301
CAS-Nummer: 2379918-34-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge