6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC404015-1G PC404015-250MG
APOSPC404015-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC404015-1G APOSPC404015-250MG
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Formel: C₅H₃FN₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32264095
CAS-Nummer: 105441-05-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge