trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC404512-1G PC404512-250MG
APOSPC404512-1GEA 509 EUR InStock
APOSPC404512-1G APOSPC404512-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₆FNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26936314
CAS-Nummer: 1980007-30-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge