4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC407085-100MG PC407085-1G PC407085-500MG
APOSPC407085-100MGEA 350 EUR InStock
APOSPC407085-100MG APOSPC407085-1G APOSPC407085-500MG
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15832833
CAS-Nummer: 1207448-50-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge