2,2,3,3,4,4-Hexafluorobutyric acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC408040-1G PC408040-250MG
APOSPC408040-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC408040-1G APOSPC408040-250MG
2,2,3,3,4,4-Hexafluorobutyric acid
2,2,3,3,4,4-Hexafluorobutyric acid
Formel: C₄H₂F₆O₂
Siedepunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00465636
CAS-Nummer: 679-12-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge