1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC408201-25G PC408201-100G PC408201-5G
APOSPC408201-25GEA 176 EUR InStock
APOSPC408201-25G APOSPC408201-100G APOSPC408201-5G
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
1-Bromo-3,4,4,4-tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butane
Formel: C₅H₄BrF₇
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09265345
CAS-Nummer: 1274903-97-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge