2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC409034-1G PC409034-250MG PC409034-500MG
APOSPC409034-1GEA 961 EUR InStock
APOSPC409034-1G APOSPC409034-250MG APOSPC409034-500MG
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Formel: C₅H₄F₂O₂
Melting Pt: 72…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16657105
CAS-Nummer: 1215071-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge