2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC4110-10G PC4110-50G
APOSPC4110-10GEA 364 EUR InStock
APOSPC4110-10G APOSPC4110-50G
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride
Formel: C₂H₂ClF₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412192
CAS-Nummer: 460-94-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge