2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC421056-1G PC421056-250MG
APOSPC421056-1GEA 423 EUR InStock
APOSPC421056-1G APOSPC421056-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
Formel: C₄HBrF₃NS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14702723
CAS-Nummer: 1209458-80-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge