7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 857 EUR InStock
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Formel: C₁₄H₁₀FNO₂
MW: 243.233 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29472335
CAS-Nummer: 1584139-77-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge