S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC421233-100MG PC421233-250MG
APOSPC421233-100MGEA 691 EUR InStock
APOSPC421233-100MG APOSPC421233-250MG
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate 98%
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate
Formel: C₈H₆F₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23160076
CAS-Nummer: 1146210-64-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge