Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC446061-1G PC446061-500MG PC446061-5G
APOSPC446061-1GEA 265 EUR InStock
APOSPC446061-1G APOSPC446061-500MG APOSPC446061-5G
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Sodium (E)-1-cyano-1-ethoxycarbonyl-3,3,3-trifluoro-propen-2-olate
Formel: C₇H₅F₃NO₃·Na
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981460
CAS-Nummer: 1311283-96-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge