α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
MW: 189.178 g/mol
Siedepunkt: 68…72 °C (7.8 mm Hg)
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038876
CAS-Nummer: 273384-78-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge