Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450095-1G PC450095-5G
APOSPC450095-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC450095-1G APOSPC450095-5G
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Methyl 5-bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanoate
Formel: C₆H₇BrF₄O₂
MW: 267.016 g/mol
Siedepunkt: 71…73 °C (8 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074352
CAS-Nummer: 1309602-78-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge