5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC450097-1G PC450097-5G
APOSPC450097-1GEA 199 EUR InStock
APOSPC450097-1G APOSPC450097-5G
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanamide
5-Bromo-4,4,5,5-tetrafluoropentanamide
Formel: C₅H₆BrF₄NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074379
CAS-Nummer: 1309602-30-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge