2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl difluoromethylether
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC450111-1G PC450111-250MG
APOSPC450111-1GEA 237 EUR InStock
APOSPC450111-1G APOSPC450111-250MG
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl difluoromethylether
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl difluoromethylether
Formel: C₅H₃F₉O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27918473
CAS-Nummer: 50428-19-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge