3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC450114-1G PC450114-5G
APOSPC450114-1GEA 152 EUR InStock
APOSPC450114-1G APOSPC450114-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
3-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074385
CAS-Nummer: 1309602-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge