Sodium 4-fluorophenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450186-1G PC450186-5G
APOSPC450186-1GEA 226 EUR InStock
APOSPC450186-1G APOSPC450186-5G
Sodium 4-fluorophenylacetate
Sodium 4-fluorophenylacetate
Formel: C₈H₆FO₂·Na
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054312
CAS-Nummer: 178666-56-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge