2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC450201-1G PC450201-250MG PC450201-5G
APOSPC450201-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC450201-1G APOSPC450201-250MG APOSPC450201-5G
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
2-(Fluorosulphonyl)difluoroacetyl chloride
Formel: C₂ClF₃O₃S
Siedepunkt: 67…68 °C
Dichte: 1,6419 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22054904
CAS-Nummer: 1648-30-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge