2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC450255-1G PC450255-25G PC450255-5G
APOSPC450255-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC450255-1G APOSPC450255-25G APOSPC450255-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Formel: C₄H₄F₇N·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22124010
CAS-Nummer: 2794-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge