Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC450279-100G PC450279-25G PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA 357 EUR InStock
APOSPC450279-100G APOSPC450279-25G APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₉H₈F₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16620487
CAS-Nummer: 115611-57-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge