2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC450282-1G PC450282-5G
APOSPC450282-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC450282-1G APOSPC450282-5G
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
2,3-Dibromo-3-chloro-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₃H₂Br₂ClF₃
MW: 290.304 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18074328
CAS-Nummer: 1309602-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge