Trifluoromethanesulphonylethane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450484-1G PC450484-250MG
APOSPC450484-1GEA 475 EUR InStock
APOSPC450484-1G APOSPC450484-250MG
Trifluoromethanesulphonylethane
Trifluoromethanesulphonylethane
Formel: C₃H₅F₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28137331
CAS-Nummer: 13003-57-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge