1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450577-1G PC450577-250MG PC450577-5G
APOSPC450577-1GEA 441 EUR InStock
APOSPC450577-1G APOSPC450577-250MG APOSPC450577-5G
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
1H,2H-1,2-Dichloroperfluorocyclopentane
Formel: C₅H₂Cl₂F₆
Siedepunkt: 101 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31560943
CAS-Nummer: 1256353-27-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge