2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4515-1G PC4515-5G
APOSPC4515-1GEA 73 EUR InStock
APOSPC4515-1G APOSPC4515-5G
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄H₃F₆I
Siedepunkt: 88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458098
CAS-Nummer: 453-39-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge