Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC4656-250MG PC4656-1G PC4656-5G
APOSPC4656-250MGEA 116 EUR InStock
APOSPC4656-250MG APOSPC4656-1G APOSPC4656-5G
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether 98%
Difluoromethyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ether
Formel: C₅H₄F₈O
Siedepunkt: 72…73 °C
Dichte: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236123
CAS-Nummer: 69948-46-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge