Difluoroacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC4811-25G PC4811-5G
APOSPC4811-25GEA 692 EUR InStock
APOSPC4811-25G APOSPC4811-5G
Difluoroacetonitrile 97%
Difluoroacetonitrile
Formel: C₂HF₂N
MW: 77.033 g/mol
Siedepunkt: 23 °C
Dichte: 1.113 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01673031
CAS-Nummer: 359-12-6
UN: 3275
ADR: 6.1+3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge