3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC48349-1G PC48349-250MG
APOSPC48349-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC48349-1G APOSPC48349-250MG
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂Br₂F₄
MW: 321.892 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28784690
CAS-Nummer: 1804417-25-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge